Kluczowe dokumenty
MABT1443
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Connexin 43 (Ser368) Antibody, clone 2C6
Synonim(y):
Białko złącza szczelinowego alfa-1; Connexin-43; Cx43; Białko serca złącza szczelinowego 43 kDa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C6, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 43.01 kDa
observed mol wt ~42 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey, bovine, porcine, canine, human, feline
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer368)
informacje o genach
human ... GJA1(2697)
Opis ogólny
Białko połączenia szczelinowego alfa-1 (UniProt: P17302; znane również jako Connexin-43, Cx43, Gap junction 43 kDa heart protein) jest kodowane przez gen GJA1 (znany również jako GJAL) (Gene ID: 2697) u człowieka. Cx43 jest członkiem rodziny gap junction, która składa się z kanałów międzykomórkowych umożliwiających bezpośrednią komunikację między sąsiednimi komórkami poprzez wymianę małych jonów i metabolitów. Jest to wieloprzepustowe białko błonowe z trzema domenami cytoplazmatycznymi, czterema domenami transbłonowymi i dwiema domenami zewnątrzkomórkowymi. Jest to jedno z najszerzej badanych białek połączeń szczelinowych, które reguluje ekspresję N-kadheryny podczas zbiorowej migracji komórek. Działa również jako negatywny regulator pojemności pęcherza moczowego, zwiększając międzykomórkową transmisję elektryczną i chemiczną, a tym samym uwrażliwiając mięśnie pęcherza na cholinergiczne bodźce nerwowe i powodując ich skurcz. Ulega również ekspresji w połączeniach szczelinowych komory serca i odgrywa istotną rolę w komunikacji między połączeniami szczelinowymi w komorach. Cx43 może być fosforylowany w wielu miejscach i wykazano, że fosforylacja reguluje kinetykę jego przemieszczania się, montażu, bramkowania i obrotu w sposób specyficzny dla etapu cyklu komórkowego. Cx43 jest fosforylowany w Ser-368 przez PKCg (PRKCG), a fosforylacja ta indukuje demontaż płytek złącza szczelinowego i hamuje aktywność złącza szczelinowego oraz wyzwala jego internalizację do małych pęcherzyków prowadzących do degradacji za pośrednictwem proteasomu. (Ref.: Solan, JL., i Lampe, PD. (2020). Biomolecules. 10(12); 1596; Kotini, M., et al. (2018). Nature Commun. 9; artykuł 3846).
Specyficzność
Klon 2C6 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym Connexin 43 fosforylowaną na serynie 368.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 11 aminokwasom otaczającym fosfoserynę 368 z C-końcowej domeny cytoplazmatycznej ludzkiej Connexin 43.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek NRK.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło fosforylację Connexin 43 na serynie 368 w lizatach z nietraktowanych komórek NRK i komórek NRK traktowanych 12-O-tetradekanoiloforbol-13-octanem (TPA; 25 nM; 40 min).
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting (WB): Reprezentatywna partia tego przeciwciała wykryła fosfo-Connexin-43 (Ser368) w komórkach NRK. ( Solan, JL. i Lampe, PD. (2020). Biomolecules. 10(12); 1596).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-phospho-Connexin 43 (Ser368), klon 2C6, nr kat. MABT1443, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa Connexin-43 fosforylowaną na serynie 368 i jest testowane do stosowania w Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1