Kluczowe dokumenty
SAB4200730
Anti-Connexin 43 Antibody
mouse monoclonal, CXN-6
Synonim(y):
Anti-CMDR, Anti-ODDD, Anty-AVSD3, Anty-CX43, Anty-EKVP, Anty-EKVP3, Anty-GJAL, Anty-HLHS1, Anty-HSS, Anty-PPKCA
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciw koneksynie43, mysie monoklonalne, clone CXN-6, hybridoma cell culture supernatant
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CXN-6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
chicken, rat, feline, bovine, human, porcine, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoblotting: 1:5,000-1:7,500 using mouse myoblast C2C12 cell line extract
immunofluorescence: 1:500-1:1,000 using mouse myoblast C2C12 cell line
immunohistochemistry: 1:200-1:500 using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded mouse heart sections
izotyp
IgM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
bovine ... Gja1(281193)
cat ... Gja1(101100211)
chicken ... Gja1(395278)
human ... GJA1(2697)
mouse ... Gja1(14609)
rat ... Gja1(24392)
Opis ogólny
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200730-100UL | 4061837875816 |
SAB4200730-25UL |