MABT901
Anti-Connexin 43 Antibody, C-terminal Antibody, clone P4G9
clone P4G9, from mouse
Synonim(y):
Gap junction alpha-1 protein, CX43, Gap junction 43 kDa heart protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
P4G9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
guinea pig (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
bovine ... Gja1(281193)
dog ... Gja1(403418)
guinea pig ... Gja1(100379273)
human ... GJA1(2697)
mouse ... Gja1(14609)
rabbit ... Gja1(100008935)
rat ... Gja1(24392)
rhesus monkey ... Gja1(714344)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Connexin 43 in NRK cells (Courtesy of Joell Solan in Paul Lampe s Lab at the Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Connexin 43 in Immunoprecipitation applications (Sosinsky, G.E., et. al. (2007). Biochem J. 408(3):375-85).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Connexin 43 in Immunocytochemistry applications (Norris, R.P., et. al. (2008). Development. 135(19):3229-38).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Connexin 43 in Immunocytochemistry applications (Churko, J.M., et. al. (2010). Biochem J. 429(3):473-83).
Cell Structure
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Connexin 43 in human heart tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1