Kluczowe dokumenty
MABT859M
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CCP1 (CD318), klon 8A2
clone 8A2, from mouse
Synonim(y):
CUB domain-containing protein 1, Membrane glycoprotein gp140, Subtractive immunization M plus HEp3-associated 135 kDa protein, SIMA135, Transmembrane and associated with src kinases, CD318
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8A2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDCP1(64866)
Opis ogólny
Białko zawierające domenę CUB 1 (UniProt: Q9H5V8; znane również jako glikoproteina błonowa gp140, białko 135 kDa związane z immunizacją subtraktywną M plus HEp3, SIMA135, białko transbłonowe i związane z kinazami Src, CD318) jest kodowane przez gen CDCP1 (znany również jako TRASK) (identyfikator genu: 64866) u człowieka. Białko 1 zawierające domenę CUB jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym, które jest syntetyzowane z 29-aminokwasowym peptydem sygnałowym, który jest następnie rozszczepiany w celu wygenerowania dojrzałej formy. Opisano również rozpuszczalną formę białka 1 zawierającego domenę CUB, która jest wytwarzana przez proteolityczne rozszczepienie na powierzchni komórki. Białko 1 zawierające domenę CUB wykazuje wysoką ekspresję w komórkach mitotycznych i niską ekspresję w interfazie. Jest wykrywane na najwyższych poziomach w mięśniach szkieletowych i okrężnicy. Niższą ekspresję odnotowano w nerkach, jelicie cienkim, łożysku i płucach. Występuje również w komórkach o fenotypie przypominającym mezenchymalne komórki macierzyste i neuronalne komórki macierzyste. Poziomy białka 1 zawierającego domenę CUB są regulowane w górę w wielu ludzkich liniach komórek nowotworowych oraz w raku jelita grubego, raku piersi i raku płuc. Według doniesień, białko to jest zaangażowane w adhezję komórek i asocjację z macierzą komórkową i może odgrywać rolę w regulacji zakotwiczenia w stosunku do migracji lub proliferacji w stosunku do różnicowania poprzez swoją fosforylację.
Specyficzność
Klon 8A2 wykrywa białko 1 zawierające domenę CUB (CDCP1) w ludzkich komórkach. Jest ukierunkowany na epitop w domenie zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Znakowany His rekombinowany fragment odpowiadający 638 aminokwasom z zewnątrzkomórkowej domeny ludzkiego białka 1 zawierającego domenę CUB.
Zastosowanie
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła CDCP1 (CD318) w milionie komórek MDA i MDA KO (dzięki uprzejmości Laboratorium Feng Lin, Ph.D., Cleveland Clinic, Lerner Research Institute, Cleveland OH USA).
Anti-CDCP1 (CD318), klon 8A2, nr kat. MABT859, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym białko 1 zawierające domenę CUB (CDCP1) i zostało przetestowane pod kątem stosowania w cytometrii przepływowej.
Jakość
Evaluated by Flow Cytometry in DLD1 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CDCP1 (CD318) in one million DLD1 cells.
Opis wartości docelowych
92,93 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1