Kluczowe dokumenty
MABT861M
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CCP1 (CD318), klon 9A2
clone 9A2, from mouse
Synonim(y):
CUB domain-containing protein 1, Membrane glycoprotein gp140, Subtractive immunization M plus HEp3-associated 135 kDa protein, SIMA135, Transmembrane and associated with Src kinases, CD318
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9A2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDCP1(64866)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko zawierające domenę CUB 1 (UniProt: Q9H5V8; znane również jako glikoproteina błonowa gp140, białko 135 kDa związane z immunizacją subtraktywną M plus HEp3, SIMA135, białko transbłonowe i związane z kinazami Src, CD318) jest kodowane przez gen CDCP1 (znany również jako TRASK) (identyfikator genu: 64866) u człowieka. Białko 1 zawierające domenę CUB jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym, które jest syntetyzowane z 29-aminokwasowym peptydem sygnałowym, który jest następnie rozszczepiany w celu wygenerowania dojrzałej formy. Opisano również rozpuszczalną formę białka 1 zawierającego domenę CUB, która jest wytwarzana przez proteolityczne rozszczepienie na powierzchni komórki. Białko 1 zawierające domenę CUB wykazuje wysoką ekspresję w komórkach mitotycznych i niską ekspresję w interfazie. Jest wykrywane na najwyższych poziomach w mięśniach szkieletowych i okrężnicy. Niższą ekspresję odnotowano w nerkach, jelicie cienkim, łożysku i płucach. Występuje również w komórkach o fenotypie przypominającym mezenchymalne komórki macierzyste i neuronalne komórki macierzyste. Poziomy białka 1 zawierającego domenę CUB są regulowane w górę w wielu ludzkich liniach komórek nowotworowych oraz w raku jelita grubego, raku piersi i raku płuc. Według doniesień, białko to jest zaangażowane w adhezję komórek i asocjację z macierzą komórkową i może odgrywać rolę w regulacji zakotwiczenia w stosunku do migracji lub proliferacji w stosunku do różnicowania poprzez swoją fosforylację.
Specyficzność
Klon 9A2 wykrywa białko 1 zawierające domenę CUB w komórkach ludzkich i mysich. Celuje w epitop w domenie zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Epitop: domena zewnątrzkomórkowa
Znakowany His rekombinowany fragment odpowiadający 638 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiego białka 1 zawierającego domenę CUB.
Zastosowanie
Analiza cytometrii przepływowej: 1 µg z reprezentatywnej partii wykrył CDCP1 CD318 w komórkach MDA-MB231.
Anti-CDCP1 (CD318), klon 9A2, nr kat. MABT861, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym białko 1 zawierające domenę CUB i zostało przetestowane pod kątem stosowania w cytometrii przepływowej.
Research Category
Cell Structure
Jakość
Evaluated by Flow Cytometry in DLD-1 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CDCP1 CD318 in one million DLD-1 cells.
Opis wartości docelowych
92,93 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1