NIST1276A
Cupro-nickel
NIST SRM 1276a, (CDA 715)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
format
matrix material
Opis ogólny
SRM 1276A_cert
SRM 1276A_SDS
Zastosowanie
Inne uwagi
Copper (Cu), Nickel (Ni), Iron (Fe), Zinc (Zn), Lead (Pb), Manganese (Mn), Antimony (Sb), Tin (Sn), Phosphorus (P), Cadmium (Cd), Selenium (Se), Magnesium (Mg), Cobalt (Co)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Silver (Ag), Arsenic (As), Boron (B), Bismuth (Bi), Chromium (Cr), Sulfur (S), Silicon (Si), Tellurium (Te), Titanium (Ti)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)