Kluczowe dokumenty
MT51340403
Mettler-Toledo Economic & Easy dissolved oxygen sensor
cable size 1.1 m
About This Item
Kod UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
opis
BNC connector
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51340403
rozmiar kabla
1.1 m
Opis ogólny
Galvanic dissolved oxygen sensor without integrated temperature sensor, robust and easy to use.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)