Merck
543918
Sigma-Aldrich
2-Chloropyridine-4-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
2-Chloroisonicotinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
246 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
chloro
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3H,(H,9,10)
Klucz InChI
QXCOHSRHFCHCHN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 2-chloropirydyno-4-karboksylowy może być stosowany do syntezy pochodnych kwasu 11-okso-11 H-pirydo[2,1-b]chinazolino-7-karboksylowego1 i 3-oksospiro[(aza)izobenzofurano-1(3H),1′-cykloheksano]-4′-karboksyamidu.
Stosowany w foliach monokompozytowych.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Manal H Al Khabbas et al.
Journal of trace elements in medicine and biology : organ of the Society for Minerals and Trace Elements (GMS), 44, 209-217 (2017-10-03)
A number of new mono- and dihydroxypyridinethione ligands have been synthesized via reaction of dimethylamine and amino acid esters with the active amide obtained from the reaction of 1-hydroxy-2-pyridinethione-4-carboxylic acid (1) and 1,1'-carbonyldiimidazole in DMF. Moreover, the lead complexes of
11-Oxo-11H-pyrido [2, 1-b] quinazoline-8-carboxylic acid, an orally active antiallergy agent.
Schwender CF, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 22(1), 114-116 (1979)
Discovery of trans-N-[1-(2-fluorophenyl)-3-pyrazolyl]-3-oxospiro [6-azaisobenzofuran-1 (3H), 1'-cyclohexane]-4'-carboxamide, a potent and orally active neuropeptide Y Y5 receptor antagonist.
Haga Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(19), 6971-6982 (2009)
Chemistry of Materials, 16, 2363-2368 (2004)