Merck
703990
Sigma-Aldrich
2-Bromopyridine-4-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
2-Bromoisonicotinic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.01
Beilstein:
471895
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
217-220 °C
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3H,(H,9,10)
Klucz InChI
YBTKGKVQEXAYEM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)