Kluczowe dokumenty
MABT1569
Sigma-Aldrich
Anti-Dystrophin Antibody
mouse monoclonal, 8C5
Synonim(y):
DMD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Nazwa produktu
Anti-Dystrophin MANEX4850E Antibody, clone 8C5,
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8C5, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 426.75 kDa
observed mol wt ~430 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
sekwencja epitopowa
Internal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... DMD(1756)
Specyficzność
Klon 8C5 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa region dystrofiny podatny na delecję. Jego celem jest epitop w obrębie 295 aminokwasów od regionu wewnętrznego.
Immunogen
Rekombinowany fragment ludzkiej dystrofiny odpowiadający aminokwasom 2145-2439 kodowanym przez eksony 45-50; jako białko fuzyjne β-galaktozydazy.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w ekstrakcie z ludzkiej tkanki mięśniowej.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło dystrofinę w ekstrakcie tkanki mięśniowej człowieka, ale nie w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła dystrofinę w zastosowaniach immunofluorescencyjnych (Lim, K.R.Q., et al. (2022). Proc Natl Acad Sci USA. 119(9): e2112546119).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła dystrofinę w aplikacjach Western Blotting (Lim, K.R.Q., et al. (2022). Proc Natl Acad Sci USA. 119(9): e2112546119).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła dystrofinę w zastosowaniach immunohistochemicznych (Lim, K.R.Q., et al. (2022). Proc Natl Acad Sci USA. 119(9) e2112546119).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Dystrofina (UniProt: P11532; znana również jako DMD) jest kodowana przez gen DMD (Gene ID: 1756) u człowieka. Dystrofia mięśniowa Duchenne'a jest spowodowana mutacjami w genie DMD. Większość pacjentów ma delecje poza ramką w genie DMD, co prowadzi do braku dystrofiny w mięśniach. Dystrofina jest białkiem cytoplazmatycznym w kształcie pręta i istotną częścią kompleksu białkowego, który łączy cytoszkielet włókna mięśniowego z otaczającą macierzą zewnątrzkomórkową poprzez błonę komórkową. Ulega ekspresji we włóknach mięśniowych gromadzących się w kostamerach mioplazmy w sarkolemie. Jej ekspresję odnotowano również w mózgu, mięśniach, nerkach, płucach i jądrach. Dystrofina jest zlokalizowana w wewnętrznej części błony komórkowej włókien mięśniowych (sarkolemma), gdzie tworzy kompleks glikoprotein związany z dystrofiną (DGC), który łączy macierz zewnątrzkomórkową z cytoszkieletem aktynowym. N-koniec jest domeną wiążącą aktynę, a domena karboksy-końcowa oddziałuje z β-dystroglikanem, a także dystrobrewiną i syntrofiną. Centralna domena pręcikowa, która stanowi główną masę cząsteczki dystrofiny, tworzy elastyczną strukturę w kształcie pręcika. Dystrofina odgrywa ważną rolę w stabilizacji włókien mięśniowych przed mechanicznymi siłami skurczu mięśni, zapewniając absorbujące wstrząsy połączenie między cytoszkieletem a macierzą zewnątrzkomórkową. Gen DMD jest największym znanym genem u ludzi, a mutacje w tym genie powodują dystrofię mięśniową Duchenne'a, recesywne zaburzenie sprzężone z płcią, które dotyka mężczyzn w wieku od 3 do 7 lat jako osłabienie mięśni proksymalnych ze stałym postępem. Klon 8C5 jest generowany z podatnego na delecję regionu genu dystrofii mięśniowej Duchenne'a. MANEX4850E odpowiada eksonom od 48 do 50. Badania nad pomijaniem eksonów wykazały, że oligomery morfolino fosforodiamidowe (PMO) mogą przekształcać mutacje out-of-frame w mutacje in-frame, które wytwarzają skróconą, częściowo funkcjonalną dystrofinę. Opisano siedemnaście różnych izoform dystrofiny, które powstają w wyniku alternatywnego wykorzystania promotora i alternatywnego splicingu. (Ref.: Lim, KRQ., et al. (2022). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 119(9); e2112546119; Thanh, LT., et al. (1995). Am. J. Med. Genet. 58(2); 177-186).
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Rekonstytucja
1,0 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1