Kluczowe dokumenty
MABT1545
Sigma-Aldrich
Anti-Nebulin exon 143 Antibody, clone NEB-3F4
Synonim(y):
NEB;NEM2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
NEB-3F4, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 772.937 kDa
observed mol wt ~47-49 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEB(4703)
Opis ogólny
Nebulina (UniProt: P20929; znana również jako NEB, NEM2) jest kodowana przez gen NEB (Gene ID: 4703) u człowieka. Nebulina jest wysoce konserwatywnym, specyficznym dla mięśni białkiem, które znajduje się w cienkich włóknach mięśni prążkowanych. Bierze udział w utrzymaniu integralności strukturalnej sarkomerów i układu błonowego związanego z miofibrylami. Wykazano, że wiąże i stabilizuje F-aktynę. Nebulina ma wysoce powtarzalną strukturę białkową z około 97% białka składającego się z modułów od 30 do 35 aminokwasów ułożonych w proste powtórzenia lub superpowtórzenia. Każde powtórzenie wiąże się z aktyną na całej długości cienkiego filamentu. Powtarzające się moduły zawierają konserwatywną sekwencję SDxxYK, która wiąże F-aktynę. N-końcowe i C-końcowe końce Nebuliny zawierają unikalne domeny białkowe. C-końcowy koniec jest zakotwiczony w dysku Z sarkomeru mięśniowego i zawiera konserwatywną domenę homologii Src (SH3). Chociaż wszystkie znane eksony w genie NEB mogą kodować białko zawierające do 8525 aminokwasów, alternatywny splicing może wytwarzać nieco mniejsze białka. Większość z tych alternatywnych splicingów po prostu usuwa eksony z mRNA nebuliny, jednak wszystkie mRNA nebuliny zawierają albo ekson 143, albo ekson 144, ale nigdy oba. Egzon 143 koduje aminokwasy 5242-5272, a egzon 144 koduje aminokwasy 5277-5307. Sekwencja kodowana przez ekson 143 wykazuje pełną homologię między myszą, szczurem i człowiekiem. Badania na myszach z nokautem NEB wykazują rolę nebuliny w ustanawianiu bocznej łączności miofibryli i tracą one ścisły rejestr boczny po rozciągnięciu. (Ref.: Lam, L., et al. (2018). Sci. Rep. 8; 15728; Tonino, P., et al. (2010). J. Cell Sci. 123(3); 384-391; Donner, K., et al. (2004). Eur. J. Hum. Genet. 12, 744 751).
Specyficzność
Klon NEB-3F4 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym Nebulinę. Celuje w epitop w obrębie sekwencji kodowanej przez ekson 143 (aa 5242-5272).
Immunogen
Fragment rekombinowany znakowany GST odpowiadający aminokwasom kodowanym przez eksony 138-143 wyrażony w E.coli.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w rekombinowanych fragmentach Nebuliny.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło rekombinowane fragmenty Nebuliny kodowane przez eksony 138-143, ale nie eksony 138-144.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła ekson 143 Nebuliny w zastosowaniach Western Blotting (Lam, L.T., et al. (2018). Sci Rep. 8(1):15728).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła ekson 143 Nebuliny w zastosowaniach immunofluorescencji (Lam, L.T., et al. (2018). Sci Rep. 8(1):15728).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła egzon 143 Nebuliny w zastosowaniach immunohistochemicznych (Lam, L.T., et al. (2018). Sci Rep. 8(1):15728).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Rekonstytucja
1,0 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1