HPA005788
Anti-GRAP2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Adapter protein GRID antibody produced in rabbit, Anti-GADS protein antibody produced in rabbit, Anti-GRB-2-like protein antibody produced in rabbit, Anti-GRB2-related adapter protein 2 antibody produced in rabbit, Anti-GRB2L antibody produced in rabbit, Anti-GRBLG antibody produced in rabbit, Anti-GRBX antibody produced in rabbit, Anti-Grf-40 antibody produced in rabbit, Anti-Grf40 adapter protein antibody produced in rabbit, Anti-Growth factor receptor-binding protein antibody produced in rabbit, Anti-Hematopoietic cell-associated adapter protein GrpL antibody produced in rabbit, Anti-P38 antibody produced in rabbit
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
TNSISRQKQIFLRDRTREDQGHRGNSLDRRSQGGPHLSGAVGEEIRPSMNRKLSDHPPTLPLQQHQHQPQPPQYAPAPQQLQQPPQQRYLQHHHFHQERRGGSLDINDGHCGTGLGSEMNAALMHRRHTDPVQLQAAGRVRWARALYDFE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRAP2(9402)
Powiązane kategorie
Immunogen
Zastosowanie
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
- Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
- Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Postać fizyczna
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HPA005788-25UL | 4061842775903 |
HPA005788-100UL | 4061835668991 |