Key Documents
SAB4200823
Anti- Protease-7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Omptin, Outer membrane protein 3B, Protease A, Protease VII
About This Item
Polecane produkty
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
opis
Research area: Microbiome
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
E. coli, Shigella flexneri
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using E. coli lysate.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Escherichia coli K12 ... ompT(945185)
Shigella flexneri ... ompT(1238162)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1