Kluczowe dokumenty
SAB2702227
Sigma-Aldrich
Monoklonalnyznacznik anty-S
clone GT727, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Zawieszka anty-KETAAAKFERQHMDS dla myszy
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT727, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
1mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:100-1:1,000
western blot: 1:1,000-1:10,000
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Immunogen
Immunogen użyty do wytworzenia tego przeciwciała odpowiada S Tag
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: WB: 1:1000-1:10000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Inne uwagi
Oczyszczanie: Oczyszczony przez powinowactwo do białka G
Postać fizyczna
Sól fizjologiczna buforowana fosforanem, bez dodatku konserwantów.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mi-Sun Kang et al.
Cell reports, 29(13), 4632-4645 (2019-12-26)
Proliferating cell nuclear antigen (PCNA) is a DNA clamp essential for DNA replication. During DNA synthesis, PCNA is continuously loaded onto and unloaded from DNA. PCNA recruits various proteins to nascent DNA to facilitate chromosome duplication. Therefore, timely PCNA unloading