MABN501
Anti-SUR1 Antibody, clone N289/16
clone N289/16, from mouse
Synonim(y):
ATP-binding cassette sub-family C member 8, Sulfonylurea receptor 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N289/16, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (immunogen homology)
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCC8(6833)
Opis ogólny
Specyficzność
in SUR1 wild-type (WT) mouse cell lysate, and demonstrated a loss of signal in SUR1 knockout (KO) mouse cell lysate (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis.).
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SUR1 in 10 µg of mouse hypothalamus tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Mouse hypothalamus tissue lysate
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1