Kluczowe dokumenty
7.4.C4
92092321, Reactivity: Anti-Fish Leukocytes, red blood cells and endothelial cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 92092321-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92092321-1VL
ImmunoDon
(C57/BL/6) mouse spleen
Szpiczak
Sp2/0
Reaktywność
Anti-Fish Leukocytes, red blood cells and endothelial cells
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG1, kappa
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz Sp2/0 x śledziona myszy (C57/BL/6)
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko składnikom powierzchni komórkowej wyrażanym na leukocytach, czerwonych krwinkach i komórkach śródbłonka naczyniowego ryb.
Immunogen
Tectum optyczne z nerwów wzrokowych Oreochromis mossambicus 12 dni po urazie
Zastosowanie
Immunohistochemia
pożywka hodowlana
DMEM + 2 mM glutamina + 1% suplement hipoksantyny, tymidyny (HT) + 10% płodowa surowica bydlęca (FBS)
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 8%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)