MABT1346
Anti-P-Cadherin Antibody, clone CSTEM29
Synonim(y):
Cadherin-3;Placental Cadherin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CSTEM29, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 91.42 kDa
observed mol wt ~80 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHD3(1001)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting with recombinant human P-Cadherin.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant Human P-Cadherin.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected P-Cadherin in ELISA applications (O Brien, C.M., et al. (2017). Stem Cells. 35(3); 626-640).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected P-Cadherin in Flow Cytometry applications (O Brien, C.M., et al. (2017). Stem Cells. 35(3); 626-640).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected P-Cadherin in Immunocytochemistry applications (O Brien, C.M., et al. (2017). Stem Cells. 35(3); 626-640).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1