Kluczowe dokumenty
814715
977 SP-5PW (20) Nośnik luzem
bottle of 1 L, phase sulfonic acid, 20 μm particle size
Synonim(y):
TSKgel® SP-5PW Bulk Media
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
linia produktu
TSKgel®
Formularz
slurry
Właściwości
counter ion Na+
opakowanie
bottle of 1 L
producent / nazwa handlowa
Tosoh 14715
Parametry
20 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
sulfonic acid phase
wielkość cząstki
20 μm
pH robocze
2-13
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Żywica TSKgel SP-5PW jest silnym kationitem do oczyszczania biomolekuł. Niewielki rozmiar cząsteczek sprawia, że jest to doskonały wybór do polerowania i wysokowydajnych etapów rozdzielczości. Ma taką samą selektywność jak żywica Toyopearl SP-650 o większych cząsteczkach.
Postać fizyczna
72% (v/v) zawiesina w 20% (v/v) etanolu
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
103.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
39.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)