GERPN1231-2ML
Streptavidin-HRP Conjugate
Cytiva RPN1231-2ML
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 2 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN1231-2ML
kolor
Colorless
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Streptavidin-Horseradish Peroxidase Conjugate.
Zastosowanie
The conjugation of horseradish peroxidase and streptavidin is achieved using the periodate coupling method described by Nakane and co-workers.
This product is sold on the basis of titer in an ELISA and performance in a western blot. As a result the final Protein concentration of the conjugate (RPN 1231) will vary only minimally between batches.
This product is sold on the basis of titer in an ELISA and performance in a western blot. As a result the final Protein concentration of the conjugate (RPN 1231) will vary only minimally between batches.
Cechy i korzyści
- Streptavidin conjugated to reporter enzyme molecules for use in blotting and in situ hybridization applications.
- High specificity reagents.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)