GERPN4401
Amdex™ Streptavidin Horseradish Peroxidase Conjugate
Cytiva RPN4401
Synonim(y):
Koniugat HRP streptawidyny, Streptawidyna HRP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Polecane produkty
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 0.5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPN4401
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Streptawidyna sprzężona z wieloma cząsteczkami HRP na szkielecie dekstranowym.
Wysokowydajne koniugaty Amdex oferują nowatorskie podejście do uzyskania znacznie lepszej czułości przy opracowywaniu testów o wysokiej czułości. Poprawę uzyskuje się bez fundamentalnych zmian w protokołach testów. Koniugaty są oparte na nowatorskiej chemii, która ułatwia sprzęganie wielu cząsteczek enzymu (fosfatazy alkalicznej lub peroksydazy chrzanowej) z pojedynczą cząsteczką streptawidyny lub przeciwciała za pośrednictwem szkieletu dekstranowego. W większości tradycyjnych systemów ELISA koniugaty można zastąpić bezpośrednio istniejącym koniugatem HRP lub fosfatazy alkalicznej.
Zastosowanie
Do stosowania w systemach ELISA
Cechy i korzyści
- Może być stosowany w bezpośrednim zastępstwie standardowego koniugatu HRP przeciw królikowi, bez konieczności zmiany istniejących protokołów.
- Ważne jest, aby zoptymalizować rozcieńczenie poprzez ustawienie testu zakresu.
- Możliwość skrócenia czasu inkubacji.
- Dobrze kontrolowane niespecyficzne właściwości wiązania
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 30 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
AMDEX is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)