MABS2230
Anti-Syntaxin 5 Antibody, clone 18C8
Synonim(y):
STX-5, Sed5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
18C8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
informacje o genach
rat ... Stx5(65134)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Rat brain tissue extract and NRK cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Syntaxin-5 in Rat brain tissue extract and normal rat kidney epithelial (NRK) cell lysate.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Syntaxin 5 in Immunoprecipitation applications (Williams, A.L., et al. (2004). Mol Biol Cell. 15(1):162-75).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Syntaxin 5 in Immunocytochemistry applications (Williams, A.L., et al. (2004). Mol Biol Cell. 15(1):162-75).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Syntaxin 5 in Western Blotting applications (Williams, A.L., et al. (2004). Mol Biol Cell. 15(1):162-75).
Inhibition Assay: A representative lot inhibited the formation of a ternary SNARE complex. (Williams, A.L., et al. (2004). Mol Biol Cell.;15(1):162-75).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2