MABT322
Anti-DDR2 Antibody, clone 2B12.1
clone 2B12.1, from mouse
Synonim(y):
Discoidin domain-containing receptor 2, CD167 antigen-like family member B, CD167b, Discoidin domain receptor 2, Discoidin domain-containing receptor tyrosine kinase 2, Neurotrophic tyrosine kinase, receptor-related 3, Receptor protein-tyrosine kinase TK
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B12.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TKT(7086)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected DDR2 in human lung and kidney tissue sections.
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected DDR2 in 10 µg of NIH3T3 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1