Merck
HPA001358
Sigma-Aldrich
Anti-STX5 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Syntaxin-5 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
QIAQLQDFVRAKGSQSGRHLQTHSNTIVVSLQSKLASMSNDFKSVLEVRTENLKQQRSRREQFSRAPVSALPLAPNHLGGGAVVLGAESHASKDVAIDMMDSRTSQQLQLIDEQDSYIQSRADTMQNIESTIVELGSIFQQLAHMV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STX5(6811)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntaxin-5 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen STX5 (Syntaxin-5) koduje docelowy receptor białka przyłączającego SNARE (rozpuszczalny czynnik wrażliwy na N-etylomaleimid (NSF)) zwany syntaksyną-5. Syntaksyny są białkami transbłonowymi, które regulują dokowanie i fuzję pęcherzyków transportowych poprzez asocjację z białkiem błonowym związanym z pęcherzykami, zwanym synaptobrewiną/VAMP. Białko to jest zaangażowane w transport pęcherzykowy z retikulum endoplazmatycznego do golgiego i funkcjonuje w autofagii. Autoprzeciwciało anty-syntaksyna-5 służy jako marker surowicy do diagnozowania endometriozy. Może być zaangażowany w regulację glikozylacji, transportu i charakterystyki przetwarzania receptora lipoprotein o bardzo niskiej gęstości (VLDL) (VLDL-R).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78880
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Timo Wagner et al.
Experimental cell research, 319(13), 1956-1972 (2013-05-25)
We identified syntaxin 5 (Stx5), a protein involved in intracellular vesicle trafficking, as a novel interaction partner of the very low density lipoprotein (VLDL)-receptor (VLDL-R), a member of the LDL-receptor family. In addition, we investigated the effect of Stx5 on
Maurizio Renna et al.
Journal of cell science, 124(Pt 3), 469-482 (2011-01-19)
Autophagy is a lysosome-dependent cellular catabolic mechanism that mediates the turnover of intracellular organelles and long-lived proteins. Reduced autophagic activity has been shown to lead to the accumulation of misfolded proteins in neurons and might be involved in chronic neurodegenerative
Kei Suga et al.
FEBS letters, 579(20), 4226-4234 (2005-08-06)
It has been suggested that syntaxin 5 (Syx5) participates in vesicular transport. We examined the effects of Syx5 down-regulation on the morphology of the Golgi apparatus and the transport of vesicles in mammalian cells. Knockdown of the Syx5 gene resulted
V Ravichandran et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 8(2), 159-161 (1997-04-01)
Syntaxins are transmembrane proteins that function in regulating transport vesicle docking and fusion with target membranes in neuronal and nonneuronal cells. Vesicle docking is thought to be regulated in part by the specific interactions of syntaxin with a vesicle-associated membrane
Motowo Nabeta et al.
Journal of reproductive immunology, 91(1-2), 48-55 (2011-07-01)
The sensitivity and specificity of CA125, as a sole serum marker of endometriosis, are not high enough for routine clinical assessment. To explore new markers for the diagnosis of endometriosis, serum autoantibodies in endometriotic patients were investigated employing a fibroblast