Merck
CRM68466
Supelco
Fluazifop-butyl
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H20F3NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
jakość
Racemate
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C19H20F3NO4/c1-3-4-11-25-18(24)13(2)26-15-6-8-16(9-7-15)27-17-10-5-14(12-23-17)19(20,21)22/h5-10,12-13H,3-4,11H2,1-2H3
Klucz InChI
VAIZTNZGPYBOGF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności, są podane na certyfikacie. Pobierz certyfikat ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Fluazyfop butylowy należy do klasy herbicydów aryloksyfenoksypropionianowych (AOPP), które są stosowane do powschodowego zwalczania traw jednorocznych i wieloletnich w wielu uprawach szerokolistnych. Po zastosowaniu ten selektywny herbicyd jest wchłaniany przez liście i działa poprzez hamowanie aktywności enzymu karboksylazy acetylo-CoA (ACCase) w plastydach. Fluazyfop butylowy szybko rozkłada się do postaci wolnego kwasu -fluazyfopu, głównego metabolitu chiralnego.
Fluazifop nie jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej (UE) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009. Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) dla fluazyfopu-P (suma wszystkich izomerów składowych fluazyfopu, jego estrów i koniugatów, wyrażona jako fluazyfop) został ustalony od 0,01 mg/kg do 9 mg/kg dla produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1514.
Zastosowanie
Fluazyfop butylowy może być stosowany jako materiał referencyjny do następujących celów:
  • Rozdzielenie enancjomerów fluazyfopu butylowego i fluazyfopu metodą LC/MS/MS, a następnie zbadanie stereoselektywnej degradacji i transformacji enancjomerów herbicydu fluazyfopu butylowego w glebie i wodzie
  • Zbadanie wpływu herbicydu fluazyfop-butylowy na chwast szerokolistny Acanthospermum hispidum i zbadanie mechanizmu działania herbicydu na chwast.
  • Opracowanie metody analizy pozostałości do oznaczania fluazyfopu-butylu i jego chiralnego metabolitu fluazyfopu w glebie i warzywach oraz zbadanie enancjoselektywnej kinetyki fluazyfopu-butylu i optycznie czystego fluazyfopu-P-butylu.
  • Określenie mechanizmu działania fluazyfopu butylowego na gwiazdnicę szczeciniastą oraz zbadanie produkcji etylenu i jego udziału w peroksydacji lipidów błony.
  • Jednoczesne oznaczanie fluazyfopu-butylu i fluazyfopu w próbkach gleby przy użyciu HPLC
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CRM68466-100MG4065265797900