Merck
32824
Supelco
Fluazifop
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-[4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy]propionic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12F3NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.26
Beilstein:
552236
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CC(Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12F3NO4/c1-9(14(20)21)22-11-3-5-12(6-4-11)23-13-7-2-10(8-19-13)15(16,17)18/h2-9H,1H3,(H,20,21)
Klucz InChI
YUVKUEAFAVKILW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Fluazyfop jest jednym z głównych metabolitów fluazyfopu-p-butylowego, ogólnoustrojowego herbicydu powschodowego stosowanego do zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów trawiastych w uprawach niegraminiastych.
Zastosowanie
Fluazifop może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w:
  • Próbkach wody deszczowej metodą ekstrakcji do fazy stałej (SPE) i chromatografii cieczowej-tandemowej spektrometrii mas (LC-MS/MS).
  • Warzywach za pomocą ekstrakcji QuEChERS na bazie acetonitrylu (szybka, łatwa, tania, skuteczna, wytrzymała i bezpieczna), a następnie LC-MS/MS.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K A Walker et al.
The Biochemical journal, 254(3), 811-817 (1988-09-15)
Concentrations of fluazifop-butyl sprayed on intact plants caused large decreases in the incorporation of radioactivity from [1-14C]acetate into lipids of barley (Hordeum vulgare) leaves and stems, but did not affect leaves or stems of pea (Pisum sativum). Labelling of all
J Hajslová et al.
Journal of chromatography, 438(1), 55-60 (1988-04-01)
Fluazifop-butyl, haloxyfop-ethoxyethyl and quizalofop-ethyl, active ingredients of new selective herbicidal preparations, as well as their metabolites converted in to corresponding methyl esters were separated on several gas chromatographic columns. Bromination of fluazifop esters increased significantly the response of the electron-capture
Ahmed A Tantawy
Journal of the Egyptian Society of Parasitology, 32(3), 837-847 (2003-01-07)
The herbicides, Butachlor and Fluazifop-p-butyl were evaluated against B. alexandrina and their infection with S. mansoni, as well as against the miracidia and cercariae. The tested herbicides reduced the survival and infection rates of B. alexandrina by 28% and 35.71%
Validation and uncertainty study of a comprehensive list of 160 pesticide residues in multi-class vegetables by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Kmellar B, et al.
Journal of Chromatography A, 1215(1-2), 37-50 (2008)
E Bolygo et al.
Fresenius' journal of analytical chemistry, 368(8), 816-819 (2001-03-03)
An LC-MS-MS assay is described for fluazifop residue analysis in crops. The residues are extracted with acidified organic solvent, the esters and conjugates are hydrolysed with 6 M hydrochloric acid, then the extracts are cleaned-up by solid phase extraction using