Kluczowe dokumenty
31712
Fluazifop-P-butyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Butyl (R)-2-[4-(5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy]propionate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C19H20F3NO4/c1-3-4-11-25-18(24)13(2)26-15-6-8-16(9-7-15)27-17-10-5-14(12-23-17)19(20,21)22/h5-10,12-13H,3-4,11H2,1-2H3/t13-/m1/s1
Klucz InChI
VAIZTNZGPYBOGF-CYBMUJFWSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- In different varieties of lettuce (Lactuca sativum) by capillary gas chromatography with nitrogen–phosphorus detection (NPD).
- In tea samples by modified QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe) sample preparation procedure combined with ultra-performance liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry (UPLC/MS/MS).
Polecane produkty
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F - closed cup - (External MSDS)
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C - closed cup - (External MSDS)
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)