Merck
36824
Supelco
Haloxyfop-P
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
(R)-2-[4-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxy)phenoxy]propionic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11ClF3NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.70
Beilstein:
8571970
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H](Oc1ccc(Oc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H11ClF3NO4/c1-8(14(21)22)23-10-2-4-11(5-3-10)24-13-12(16)6-9(7-20-13)15(17,18)19/h2-8H,1H3,(H,21,22)/t8-/m1/s1
Klucz InChI
GOCUAJYOYBLQRH-MRVPVSSYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Pobierz certyfikat ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Haloksyfop-P jest stereospecyficznym izomerem R i metabolitem haloksyfopu, który należy do grupy herbicydów kwasu aryloksyfenoksypropionowego. Jest stosowany do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów trawiastych w burakach cukrowych, burakach pastewnych, rzepaku, ziemniakach, warzywach liściastych, cebuli, lnie, słoneczniku, soi, winorośli, truskawkach i innych uprawach. Haloksyfop-P jest wchłaniany przez liście i korzenie i utrudnia biosyntezę kwasów tłuszczowych poprzez hamowanie enzymu karboksylazy acetylo-CoA (ACCase).
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1107/2009, uchylającym dyrektywę Rady 91/414/EWG, haloksyfop-P jest zatwierdzony do stosowania jako herbicyd w Unii Europejskiej (UE) do powschodowego stosowania nalistnego na marchew, rośliny strączkowe pastewne (fasola, groch suchy), nasiona rzepaku, nasiona soi i buraki cukrowe. Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) haloksyfopu (suma haloksyfopu, jego estrów, soli i koniugatów wyrażona jako haloksyfop (suma izomerów R- i S- w dowolnym stosunku)) wynosi od 0,01 mg/kg do 0.4 mg/kg dla produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1016.
Haloksyfop-P musi być monitorowany w ramach Wieloletniego Programu Kontroli Pozostałości Pestycydów (MACP), prowadzonego w UE i EFTA w/na produktach pochodzenia roślinnego.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych. Haloksyfop-P (znany również jako haloksyfop-R) CRM może również znaleźć następujące zastosowania:
  • Ocena skuteczności herbicydu haloksyfop-R wyizolowanego i związanego z 2,4-D (DMA 806 BR) w zwalczaniu samosiewów kukurydzy RR na różnych etapach.
  • Opracowanie metody analitycznej do oznaczania pozostałości haloksyfopu-R i jego estru metylowego w glebie i soi przy użyciu chromatografii gazowo-cieczowej (GLC) z detektorem wychwytu elektronów (ECD).
  • Ocena wpływu herbicydów związanych z roślinami okrywowymi(Pennisetum glaucum, Crotalaria spectabilis i Urochloa ruziziensis) w zarządzaniu wysychaniem soi w celu zwalczania samosiewów kukurydzy RR.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)