Kluczowe dokumenty
67449
Fluazifop-methyl
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Fluazifop-methyl, Methyl 2-[4-(5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy]propionate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C16H14F3NO4/c1-10(15(21)22-2)23-12-4-6-13(7-5-12)24-14-8-3-11(9-20-14)16(17,18)19/h3-10H,1-2H3
Klucz InChI
IAUMNRCGDHLAMJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zawartość certyfikowana przez ilościowy NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat ze strony: http://www.sigma aldrich.com
Fluazifop metylowy jest herbicydem aryloksyfenoksy, który hamuje aktywność enzymu karboksylazy acetylokoenzymu A (ACCase) w biosyntezie kwasów tłuszczowych.
Fluazifop nie jest zatwierdzony do użytku w Unii Europejskiej (UE) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009.
Zastosowanie
Fluazifop-metylowy CRM może być również stosowany w sposób podany poniżej:
- Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) oparta na izolacji enancjomerów haloksyfopu i ich enancjoselektywnej analizie z ekstraktów gleby przy użyciu chromatografii gazowej-spektrometrii masowej
Komentarz do analizy
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)