MABN1806
Anti-TPP1 Antibody, clone 2E12
clone 2E12, from mouse
Synonim(y):
Tripeptidyl-peptidase 1, Cell growth-inhibiting gene 1 protein, Lysosomal pepstatin-insensitive protease, LPIC, Tripeptidyl aminopeptidase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E12, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TPP1(1200)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected TPP1 in CHO cells transfected with TPP1 and TPP1 mutant (Courtesy of Adam Golabek, Ph.D., New York State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, New York, USA).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected TPP1 in CHO cells expressing WT TPP1 (Courtesy of Adam Golabek, Ph.D., New York State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, New York, USA).
Neuroscience
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected TPP1 in human placenta tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1