MABF536
Anti-CD127 (IL-7Ra) Antibody (mouse), Biotin, clone A7R34
clone A7R34, 0.5 mg/mL, from rat
Synonim(y):
Interleukin-17 receptor A, IL-17 receptor A, IL-17RA, CD217
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
A7R34, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
stężenie
0.5 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Il7R(16197)
Opis ogólny
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.06 µg of this antibody detected CD127 (IL-7Ra) in one million C57Bl/6 splenocytes.