Kluczowe dokumenty
MABF603
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD45R (B220) (człowiek/mysz), PE-Cy5, klon RA3-6B2
clone RA3-6B2, 0.2 mg/mL, from rat
Synonim(y):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
PE-Cy5
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RA3-6B2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
stężenie
0.2 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
bovine ... Ptprc(407152)
human ... PTPRC(5788)
mouse ... Ptprc(19264)
rat ... Ptprc(24699)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało RA3-6B2 reaguje z ludzką i mysią izoformą CD45 znaną jako CD45R lub B220, białkową fosfatazą tyrozynową o masie 220 kDa. CD45 jest jednym z najliczniejszych markerów hematopoetycznych i ulega ekspresji na wszystkich leukocytach (Leukocyte Common Antigen, LCA). Różne izoformy są generowane i wyrażane we wzorcach specyficznych dla komórek, wszystkie krytyczne dla funkcji leukocytów. U myszy izoforma CD45R/B220 występuje głównie na komórkach B, na różnych poziomach na wszystkich etapach od komórek pro-B do aktywowanych komórek B, a także może być wykrywana na niektórych podgrupach komórek T i NK. Należy zauważyć, że B220 nie ulega podobnej ekspresji na ludzkich komórkach B, gdzie wydaje się być specyficzny dla różnicowania i dlatego ulega ekspresji tylko na niektórych podgrupach komórek B. Inne formy CD45 o ograniczonej ekspresji komórkowej obejmują CD45RA, CD45RB, CD45RO i kilka innych. Przeciwciało RA3-6B2 jest jednym z najczęściej stosowanych markerów leukocytów dla komórek B, podgrup komórek T i podgrup komórek NK u ludzi i myszy. Przeciwciało to zostało również zgłoszone jako reagujące krzyżowo z kocim CD45R/B220.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Zastosowanie
To szczurze przeciwciało monoklonalne anty-CD45R (B220) (człowiek/mysz), PE-Cy5, klon RA3-6B2 zatwierdzone do stosowania w western blotting, IP, IHC, immunofluorescencji i cytometrii przepływowej do wykrywania CD45R (B220).
Research Category
Inflammation & Immunology
Jakość
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD45R (B220) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Postać fizyczna
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.