MABF157E
Anti-CD3e (Mouse), clone 145-2C11, biotin conjugate Antibody
clone 145-2C11, from hamster(Armenian), purified by affinity chromatography
Synonim(y):
T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, CD3e, CD3e
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
hamster (Armenian)
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
145-2C11, monoclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Cd3E(12501)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD3e in one million C57Bl/6 splenocytes.