Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB5701198
Sigma-Aldrich
Anti-S100B Antibody
rabbit monoclonal
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anty-S100B,
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1.42 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... S100B(6285)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek S100 zawierających 2 motywy wiążące wapń EF-hand. Białka S100 są zlokalizowane w cytoplazmie i / lub jądrze wielu komórek i biorą udział w regulacji wielu procesów komórkowych, takich jak progresja cyklu komórkowego i różnicowanie. Geny S100 obejmują co najmniej 13 członków, które są zlokalizowane jako klaster na chromosomie 1q21; jednak ten gen znajduje się na 21q22.3. Białko to może funkcjonować w wydłużaniu neurytów, proliferacji komórek czerniaka, stymulacji strumieni Ca2+, hamowaniu fosforylacji za pośrednictwem PKC, astrocytozie i proliferacji aksonów oraz hamowaniu składania mikrotubul. Rearanżacje chromosomalne i zmieniona ekspresja tego genu zostały powiązane z kilkoma chorobami neurologicznymi, nowotworowymi i innymi, w tym chorobą Alzheimera, zespołem Downa, padaczką, stwardnieniem zanikowym bocznym, czerniakiem i cukrzycą typu I. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego S100B
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)