Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700647
Sigma-Aldrich
Anti-S100B Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
NEF, S100, S100 beta, S100-B, S100B, S100beta
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-S100Bprodukowane u królików,
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
10
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
2.8 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... S100B(6285)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek S100 zawierających 2 motywy wiążące wapń EF-hand. Białka S100 są zlokalizowane w cytoplazmie i / lub jądrze wielu komórek i biorą udział w regulacji wielu procesów komórkowych, takich jak progresja cyklu komórkowego i różnicowanie. Geny S100 obejmują co najmniej 13 członków, które są zlokalizowane jako klaster na chromosomie 1q21; jednak ten gen znajduje się na 21q22.3. Białko to może funkcjonować w wydłużaniu neurytów, proliferacji komórek czerniaka, stymulacji strumieni Ca2+, hamowaniu fosforylacji za pośrednictwem PKC, astrocytozie i proliferacji aksonów oraz hamowaniu składania mikrotubul. Rearanżacje chromosomalne i zmieniona ekspresja tego genu zostały powiązane z kilkoma chorobami neurologicznymi, nowotworowymi i innymi, w tym chorobą Alzheimera, zespołem Downa, padaczką, stwardnieniem zanikowym bocznym, czerniakiem i cukrzycą typu I.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-92 ludzkiego S100B (NP_006263.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)