Kluczowe dokumenty
MABF3094
Sigma-Aldrich
Anti-BAFF/CD257 Antibody, clone 5A8
Synonim(y):
BAFF, CD257, Czynnik aktywujący komórki B, Członek nadrodziny ligandów czynnika martwicy nowotworów 13B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5A8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
activity assay: suitable
direct ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
informacje o genach
mouse ... Klrk1(24099)
Specyficzność
Klon 5A8 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym czynnik aktywujący komórki B (BAFF/CD257).
Immunogen
Szczurze komórki RBL wyrażające mysi BAFF pełnej długości.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting z rekombinowanym mysim białkiem BAFF.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło rekombinowane mysie białko BAFF/CD257.
Testowane aplikacje
Test aktywności: Reprezentatywna partia aktywowała mysie BAFF w teście komórek reporterowych, w pierwotnych komórkach B. (Kowalczyk-Quintas, C., et al. (2016). J Biol.Chem.291(38):19826-34; Vigolo, M., et al. (2018). Nat Commun.9(1):1199).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła BAFF/CD257 w zastosowaniach ELISA (Batten, M., et al. (2004). J Immunol. 172(2):812-22; Vigolo, M., et al. (2018). Nat Commun. 9(1):1199; Kowalczyk-Quintas, C., et al. (2016). J Biol Chem. 291(38):19826-34).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Członek nadrodziny ligandu czynnika martwicy nowotworów 13B (UniProt: Q9WU72; znany również jako czynnik aktywujący komórki B, BAFF, CD257) jest kodowany przez gen Tnfsf13b (znany również jako Baff) (Gene ID: 24099) u myszy. BAFF jest jednoprzebiegową, homotrimeryczną glikoproteiną błonową typu II z domeną cytoplazmatyczną (aa 1-47), domeną transmembranową (aa 48-68) i domeną zewnątrzkomórkową (aa 69-309). Opisano również rozpuszczalną formę BAFF, która jest wytwarzana przez rozszczepienie formy błonowej między aminokwasami 126-127. Ulega ona ekspresji w komórkach pochodzenia szpikowego i komórkach zrębu. Opisano dwie izoformy BAFF, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Izoforma 2 hamuje wydzielanie i bioaktywność izoformy 1. BAFF wiąże się z TNFRSF13B/TACI i TNFRSF17/BCMA. Służy jako silny czynnik przeżycia komórek B i jest krytycznym immunologicznym punktem kontrolnym podczas dojrzewania obwodowych komórek B. Jego poziomy są często podwyższone w chorobach autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów i toczeń rumieniowaty układowy (SLE). Podwyższony poziom BAFF obserwuje się również u osób z chłoniakiem nieziarniczym (NHL) i donosi się, że promuje on przeżycie zarówno komórek chłoniaka B pochodzących z NHL, jak i komórek przewlekłej białaczki limfocytowej z komórek B (B-CLL). (Ref.: Vigolo, M., et al. (2018). Nat. Commun. 9(1); 1199; Kowalczyk-Quintas, C., et al (2016). J. Biol. Chem. 291(38); 19826-19834; Batten, M., et al. (2004). J. Immunol. 172(2); 812-822; Gavin, AL., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(40); 38220-38228).
Postać fizyczna
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez azydku.
Rekonstytucja
0,5 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od -10°C do -25°C. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2