Key Documents
SLW3590/08
Pyrex® Graduated Dropping funnel
with glass stopper, 1000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3590/08
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiały
glass stopper
white graduation
Połączenie
joint 29/32
Właściwości
graduations 20 mL
interchangeable glass key
producent / nazwa handlowa
3590/08
SciLabware
pojemność
1000 mL
1000 mL
otwór kurka
4.0 mm
Opis ogólny
  • Complies with ISO 4800, Type 4
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • With double graduated scale showing approximate volume contained/dispensed
  • Graduations in white enamel
  • With interchangeable glass key
  • Supplied with glass stopper
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)