MABE61
Anti-macro-H2A1.2 Antibody, clone 14G7
clone 14G7, from mouse
Synonim(y):
H2A histone family, member Y, Histone macroH2A1, Medulloblastoma antigen MU-MB-50.205, histone macroH2A1.1, histone macroH2A1.2, Core histone macro-H2A.1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
14G7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... H2AFJ(55766)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IC. (Sporn, J.C., et al. (2009). Oncogene. 1–6.)
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Jakość
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected macro-H2A1.2 on 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
MCF-7 cell lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1