Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Key Documents
SAB1404072
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MEOX2 antibody produced in mouse
clone 5A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GAX, MOX2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5A6, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~59.44 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MEOX2(4223)
Opis ogólny
This gene encodes a member of a subfamily of non-clustered, diverged, antennapedia-like homeobox-containing genes. The encoded protein may play a role in the regulation of vertebrate limb myogenesis. Mutations in the related mouse protein may be associated with craniofacial and/or skeletal abnormalities, in addition to neurovascular dysfunction observed in Alzheimer′s disease. (provided by RefSeq)
Immunogen
MEOX2 (AAH17021, 1 a.a. ~ 303 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEHPLFGCLRSPHATAQGLHPFSQSSLALHGRSDHMSYPELSTSSSSCIIAGYPNEEGMFASQHHRGHHHHHHHHHHHHQQQQHQALQTNWHLPQMSSPPSAARHSLCLQPDSGGPPELGSSPPVLCSNSSSLGSSTPTGAACAPGDYGRQALSPAEAEKRSGGKRKSDSSDSQEGNYKSEVNSKPRKERTAFTKEQIRELEAEFAHHNYLTRLRRYEIAVNLDLTERQVKVWFQNRRMKWKRVKGGQQGAAAREKELVNVKKGTLLPSELSGIGAATLQQTGDSIANEDSHDSDHSSEHAHL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1