Kluczowe dokumenty
SRP0690
Sigma-Aldrich
Białko LKB1(STK11)
recombinant
Zaloguj sięWyświetlanie cen organizacyjnych i kontraktowych
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
70-95% (SDS-PAGE)
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
~85 kDa
stężenie
0.2 μg/μL
nr dostępu
NM_000455
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... LKB1(6794)
Zastosowanie
Przydatny do Western blot i w testach kinaz jako substrat dla kinaz SRC lub MEK1.
Działania biochem./fizjol.
Rekombinowany ludzki LKB1 (STK11) o pełnej długości został wyrażony przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf9 przy użyciu N-końcowego znacznika GST. LKB1 (STK11) jest członkiem rodziny kinaz serynowo-treoninowych, która reguluje polaryzację komórek i działa jako supresor nowotworów. STK11 jest krytyczną barierą dla nowotworzenia płuc, która kontroluje inicjację, różnicowanie i przerzuty. STK11 odgrywa kluczową rolę w ograniczaniu wejścia HSC w cykl komórkowy oraz w utrzymaniu homeostazy energetycznej w komórkach krwiotwórczych poprzez nowy metaboliczny punkt kontrolny (1). STK11 służy jako istotny regulator HSC i hematopoezy, a bardziej ogólnie, wskazuje na krytyczne znaczenie sprzężenia metabolizmu energetycznego i homeostazy komórek macierzystych (2).
Rekonstytucja
Formuła w 50 mM Tris-HCl, pH 7,5, 150 mM NaCl, 10 mM glutationu, 0,25 mM DTT, 0,1 mM PMSF, z 25% glicerolem.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w podwielokrotnościach w temperaturze -70°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)