NIST8405
Mąka z orzechów laskowych do wykrywania alergenów
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 5x5 mg
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Każda jednostka Mąki z Orzechów Laskowych, RM 8405 zawiera pięć saszetek po ~ 5g mąki z orzechów laskowych.
Więcej informacji można znaleźć w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i COA.
SRM 8405_cert
SRM 8405_SDS
Zastosowanie
Ma na celu zharmonizowanie oceny zawartości alergennych białek orzechów laskowych w produktach spożywczych, w oparciu o następujące założenia:
(1) skład orzechów laskowych może się różnić w zależności od ich źródła lub różnych procesów obróbki wstępnej, którym zostały poddane (np. odtłuszczanie, prażenie).
(2) gdy substancja jest poddawana jakiejkolwiek formie przygotowania lub przetwarzania (np. gotowanie, smażenie lub pieczenie), jej skład i właściwości mogą ulec zmianie.
Więcej informacji można znaleźć w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i COA.
SRM 8405_cert
SRM 8405_SDS
Zastosowanie
Ma na celu zharmonizowanie oceny zawartości alergennych białek orzechów laskowych w produktach spożywczych, w oparciu o następujące założenia:
(1) skład orzechów laskowych może się różnić w zależności od ich źródła lub różnych procesów obróbki wstępnej, którym zostały poddane (np. odtłuszczanie, prażenie).
(2) gdy substancja jest poddawana jakiejkolwiek formie przygotowania lub przetwarzania (np. gotowanie, smażenie lub pieczenie), jej skład i właściwości mogą ulec zmianie.
Cechy i korzyści
- Niecertyfikowane wartości ułamka masowego są idealne do harmonizacji metod, opracowywania metod i kontroli procesów, a wartości są identyfikowalne metrologicznie z materiałami i metodami użytymi do ich określenia.
- Certyfikat NIST jest dostarczany wraz z okresem ważności, oceną jednorodności, instrukcjami dotyczącymi przechowywania i użytkowania.
Inne uwagi
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Białko, tłuszcz, węglowodany, ciało stałe, popiół, kalorie
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Białko, tłuszcz, węglowodany, ciało stałe, popiół, kalorie
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)