MABF2733
Anti-Chikungunya virus E2 Antibody, clone CHK-152
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CHK-152, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 138.07 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
virus
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
ELISA: suitable
inhibition assay: suitable
neutralization: suitable
izotyp
IgG2κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą ELISA z rekombinowanym białkiem otoczki wirusa Chikungunya E2.
Analiza ELISA: Różne rozcieńczenia tego przeciwciała wykryły rekombinowane białko E2 wirusa Chikungunya.
Testowane zastosowania
Rezonans plazmonów powierzchniowych: Reprezentatywna partia wykryła wirusa Chikungunya E2 w zastosowaniach rezonansu plazmonów powierzchniowych (Pal, P., et al. (2013). PLoS Pathog. 9(4):e1003312).
Analiza neutralizująca: Reprezentatywna partia neutralizowała CHIKV i chroniła myszy z obniżoną odpornością przed chorobą. (Pal, P., et al. (2013). PLoS Pathog. 9(4):e1003312).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła wirusa Chikungunya E2 w zastosowaniach ELISA (Zhang, R., et al. (2019). Cell Rep. 28(10):2647-2658.e5).
Analiza inhibicji: Reprezentatywna partia hamowała infekcję CHIKV po dodaniu po adsorpcji wirusa na powierzchni komórki. (Pal, P., et al. (2013). PLoS Pathog. 9(4):e1003312).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2