MABF3046
Anti-Mayaro Virus E2 Antibody, clone MAY-134
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MAYV-134, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 137.06 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
virus
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
ELISA: suitable
neutralization: suitable
izotyp
IgG2a
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by ELISA with recombinant Mayaro virus E2 protein.
ELISA Analysis (ELISA): Various dilutions of this antibody detected recombinant E2 protein of Mayaro virus CH (strain Peru).
Tested Applications
Neutralizing: A representative lot neutralized Mayaro Virus E2 in Neutralizing applications (Earnest, J.T., et al. (2019). J Exp Med. 216(10): 2282-2301).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2