Kluczowe dokumenty
700156P
Avanti
20α-hydroxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand 700156P, powder
Synonim(y):
5-cholestene-3α,20α-diol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46 O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (700156P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700156P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 700156P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@](O)(CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-18(2)7-6-14-27(5,29)24-11-10-22-21-9-8-19-17-20(28)12-15-25(19,3)23(21)13-16-26(22,24)4/h8,18,20-24,28-29H,6-7,9-17H2,1-5H3/t20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
Klucz InChI
MCKLJFJEQRYRQT-APGJSSKUSA-N
Zastosowanie
20α-hydroksycholesterol lub 5-cholesteno-3α,20α-diol zostały wykorzystane do zbadania roli oksysteroli w funkcjonowaniu układu odpornościowego ssaków.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700156P-10 mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700156P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael E Abrams et al.
Nature microbiology, 5(7), 929-942 (2020-04-15)
Cholesterol 25-hydroxylase (CH25H) is an interferon-stimulated gene that converts cholesterol to the oxysterol 25-hydroxycholesterol (25HC). Circulating 25HC modulates essential immunological processes including antiviral immunity, inflammasome activation and antibody class switching; and dysregulation of CH25H may contribute to chronic inflammatory disease