MABE126
Anti-SR protein family Antibody, clone 16H3
clone 16H3, from mouse
Synonim(y):
splicing factor, arginine/serine-rich 6, arginine/serine-rich splicing factor 6, splicing factor, arginine/serine-rich, 55 kDa, Pre-mRNA-splicing factor SRP55, pre-mRNA splicing factor SRP55
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
16H3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SRSF6(6431)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IC. (Neugebauer, KM, et al. (1995).
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SR proteins in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
HeLa nuclear extract
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1