Kluczowe dokumenty
MABF2051
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko wirusowi Chikungunya, klon 6A11
clone 6A11, from mouse
Synonim(y):
CHIKV, E1 Protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6A11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
virus
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Wirus Chikungunya (CHIKV), który powoduje charakterystyczne zapalenie wielostawowe lub bóle wielostawowe z objawami klinicznymi, takimi jak gorączka, wysypka grudkowo-plamkowa i bóle mięśni, jest przenoszony przez komary z rodzaju Aedes. Osoby z obniżoną odpornością mogą być narażone na poważne powikłania, w tym zapalenie mózgu i śmiertelność. Genom CHIKV zawiera jednoniciowy RNA o dodatnim znaczeniu, który koduje cztery białka niestrukturalne znane jako nsP1, nsP2, nsP3 i nsP4, a także pięć białek strukturalnych, w tym białko kapsydu, trzy glikoproteiny otoczkowe znane jako (E1, E2 i E3 oraz małą cząsteczkę znaną jako 6K. Dojrzałe cząsteczki alfawirusa wyrażają heterodimery E1 i E2, które tworzą 80 trimerycznych kolców na powierzchni wirionu. Ektodomena białka E1 składa się z trzech domen znanych jako D1, DII i DIII. Domena DIII jest domeną podobną do immunoglobuliny, połączoną z D1 i DII elastycznym łącznikiem. Zarówno białka E1, jak i E2 są odpowiedzialne za wnikanie wirusa do komórek gospodarza. Glikoproteina E2 oddziałuje z receptorem komórkowym, powodując internalizację wirusa, a glikoproteina E1 pośredniczy w fuzji wirusa z komórką gospodarza w warunkach niskiego pH. Po fuzji otoczki wirusowej z błoną endosomalną, wirusowy genomowy RNA jest uwalniany do cytoplazmy i rozpoczyna replikację. (Ref.: Marsinoul, P., et al. (2014). Virology 464-465; 111-117; Lam, S., et al. (2015). mAbs 7(6), 1178-1194).
Specyficzność
Klon 6A11 specyficznie wykrywa wirusa Chikungunya w zainfekowanych komórkach.
Immunogen
CH122508 szczep wirusa Chikungunya.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło wirusa Chikungunya w komórkach BHK zakażonych CHIKV (dzięki uprzejmości zewnętrznego niezależnego laboratorium).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła wirusa Chikungunya w komórkach BHK zakażonych wirusem CHIKV (dzięki uprzejmości zewnętrznego niezależnego laboratorium).
Anti-Chikungunya virus, klon 6A11, nr kat. MABF2051 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa białko E1 wirusa Chikungunya (CHIKV) i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii i Western Blotting.
Jakość
Isotype testing: Identity Confirmation by Isotyping Test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG2b .
Opis wartości docelowych
~9,17 kDa obliczone dla białka E1. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.