ABE1363
Anti-acetyl Histone H2A.Z (Lys 5, 7, 11) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Histone H2A.Z, H2A/z
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
ChIP: suitable (ChIP-seq)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (Lys5,Lys7,Lys11)
informacje o genach
human ... H2AFZ(3015)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Dot Blot Analysis: 0.05 ug/mL from a representative lot detected acetyl Histone H2A.Z (Lys 5, 7, 11) in H2A.Z peptides.
Chromatin Immunoprecipitation (Seq.) Analysis: A representative lot immunoprecipitated acetyl Histone H2A.Z (Lys 5, 7, 11) using chromatin from K562 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected acetyl Histone H2A.Z (Lys 5, 7, 11) in HeLa cells.
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2