ABE1348
Anti-Histone H2A.Z Antibody (C-term)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Histone H2A.Z, H2A/z
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
ChIP: suitable (ChIP-seq)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... H2AFZ(3015)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
ChIP-seq: A representative lot of this antibody (0.5 μg per reaction) was used to immunoprecipitate K562 chromatin for ChIP-seq analysis.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of a represenative lot of this antibody detected histone H2A.Z in acid extracted HeLa cell lysate.
Immunocytochemistry: A 1:500 dilution from a representative lot detected histone H2A.Z in HeLa cells.
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1.5 µg/mL dilution of this antibody detected recombinant Histone H2A.Z, but not histones H1, H2A,H2A.X, H3, or H4.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2