MABE1056
Przeciwciało anty-ZBTB7A, klon 13E9
clone 13E9, from hamster(Armenian)
Synonim(y):
Zinc finger and BTB domain-containing protein 7A, Factor binding IST protein 1, FBI-1, Factor that binds to inducer of short transcripts protein 1, HIV-1 1st-binding protein 1, Leukemia/lymphoma-related factor, POZ and Krueppel erythroid myeloid ontogeni
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
hamster (Armenian)
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
13E9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZBTB7A(51341)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła znacznie niższe poziomy ekspresji pokemona/ZBTB7A w 6 ludzkich liniach komórkowych prostaty w porównaniu z nienowotworową linią komórkową nabłonka prostaty RWPE-1 (Wang, G., et al. (2013). Nat. Genet. 45(7):739-746).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła obniżoną ekspresję pokemona/ZBTB7A w ludzkich komórkach raka prostaty DU145 transfekowanych miR-106b lub miR-93, ale nie miR-25 (Wang, G., et al. (2013). Nat. Genet. 45(7):739-746).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła ekspresję pokemon/ZBTB7A w prostacie myszy typu dzikiego, ale nie myszy transgenicznych z blokadą genu Zbtb7a specyficznego dla prostaty (Wang, G., et al. (2013). Nat. Genet. 45(7):739-746).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła ekspresję pokemon/ZBTB7A w mysich tymocytach i mEF typu dzikiego, ale nie w mEF typu Zbtb7-/-. Klon13E9 wykrył również poziomy nadekspresji pokemonów w chłoniakach grasicy rozwiniętych wśród myszy transgenicznych lckEµ-Pokemon (Maeda, T., et al. (2005). Nature. 433(7023):278-285).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła pozytywną korelację między immunoreaktywnością pokemona/ZBTB7A a immunoreaktywnością PTEN w utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie tkankach ludzkiego raka prostaty (Wang, G., et al. (2013). Nat. Genet. 45(7):739-746).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność jądrowego pokemona/ZBTB7A w ludzkich (grasica i migdałki) i mysich (grasica i śledziona) narządach limfoidalnych przy użyciu skrawków tkanek zatopionych w parafinie (Maeda, T., et al. (2005). Nature. 433(7023):278-285).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła specyficzną immunoreaktywność jądrowego pokemona/ZBTB7A tylko w komórkach płodowej wątroby (FL) Zbtb7+/+, ale nie w komórkach FL Zbtb7-/- (Maeda, T., et al. (2005). Nature. 433(7023):278-285).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność pokemona/ZBTB7A wśród podgrup ludzkich chłoniaków T-komórkowych, chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) i chłoniaka grudkowego (FL), podczas gdy niewielka immunoreaktywność pokemona była widoczna w normalnych ludzkich grasiczych komórkach CD3+ (Maeda, T., et al. (2005). Nature. 433(7023):278-285).
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected ZBTB7A in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1