Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
05-1431
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw kinazie kazeinowej 2α, 1AD9
clone 1AD9, from mouse
Synonim(y):
CK2 podjednostka katalityczna alfa, CKII alfa, kinaza kazeinowa II podjednostka alfa, kinaza kazeinowa 2, polipeptyd alfa 1, kinaza kazeinowa II podjednostka alfa 1, kinaza kazeinowa II podjednostka alfa, kinaza białkowa CK2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1AD9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSNK2A1(1457)
Opis ogólny
W przeciwieństwie do większości kinaz serynowo-treoninowych, kinazy kazeinowe (CK) nie są aktywowane przez określone bodźce, ale są zasadniczo konstytutywnie aktywne. CK1 ulega autofosforylacji, powodując inaktywację, a fosfatazy białkowe reaktywują kinazę. Substraty CK są liczne, ale ich funkcja jest mniej jasna, być może z powodu braku oczywistej regulacji. Uważa się, że izoformy CK1 są zaangażowane w odpowiedź na uszkodzenie DNA, podczas gdy poziomy CK2 są podwyższone w wielu typach raka.
Specyficzność
Przeciwciało wiąże się specyficznie z katalityczną podjednostką α kinazy kazeinowej2 (CK-2α). Przeciwciało immunoprecypituje białko o masie cząsteczkowej 44 kD, podjednostkę CK-2α. Pasmo białka o masie 26 kD, podjednostka β heterotetramerycznego holoenzymu α2β2, jest koprecypitowane z podjednostką CK-2α. W zachodnich blotach z ekstraktami tkanki nerkowej przeciwciało wykrywa różne pasma białkowe między 40 a 44 kDa. Przy użyciu 1 μg/ml przeciwciała dolna granica wykrywalności dla holoenzymu wynosi 500 ng w Western blot i 100 ng w dot blot; granice wykrywalności dla podjednostki α wynoszą odpowiednio 300 ng i 60 ng.
Immunogen
Epitop: Region wspólny dla podjednostek alfa i alfa′.
Oczyszczona rekombinowana podjednostka α kinazy kazeinowej 2.
Zastosowanie
Immunoprecypitacja: Zalecane
Immunocytochemia: Poprzednia partia tego przeciwciała była używana w rozcieńczeniu 5 μg/ml (tylko utrwalanie acetonem lub metanolem).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Immunohistochemia (parafina): Reprezentatywne testy z poprzedniej partii.
Optymalne barwienie przeciwciała monoklonalnego kinazy kazeinowej 2: Komórki S-KB-3
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Apoptoza i rak
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja rozwoju
Przeciwciało anty-kinaza kazeinowa 2α, 1AD9 wykrywa poziom kinazy kazeinowej 2α i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IC, WB, IH(P) i IP.
Jakość
Routinely evaluated by Western Blot on PC12 lysates.
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected Neurofilament on 10 μg of PC12 lysates.
Opis wartości docelowych
44 kDa
Powiązanie
Zastępuje: 04-1129
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,02 M fosforanu, pH 7,6 z 0,25 M NaCl i 0,1% azydku sodu.
Oczyszczony
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ji-Eun Kim et al.
International journal of molecular sciences, 21(24) (2020-12-23)
Both α-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid receptor (AMPAR) and N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) have been reported as targets for treatment of epilepsy. To investigate the roles and interactions of AMPAR and NMDAR in ictogenesis of epileptic hippocampus, we analyzed AMPAR antagonists (perampanel and GYKI