Kluczowe dokumenty
C3617
Sigma-Aldrich
Anti-Casein Kinase 2β antibody, Mouse monoclonal
clone 6D5, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-CK2β
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6D5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~30 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, hamster, bovine, rat, human
stężenie
~2 mg/mL
metody
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using total cell extract of HepG2 cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSNK2B(1460)
mouse ... Csnk2b(13001)
rat ... Csnk2b(81650)
Opis ogólny
Kinaza kazeinowa 2 (CK2) jest wszechobecnie wyrażaną kinazą serynowo-treoninową, która jest zaangażowana w różne funkcje komórkowe, takie jak śmierć komórki, regulacja cyklu komórkowego i synteza mRNA. Ta kinaza białkowa składa się z dwóch katalitycznych podjednostek α i dwóch dimerycznych podjednostek β, które łączą się, tworząc heterotetrameryczny kompleks enzymatyczny. CK2 jest również zaangażowany w regulację infekcji wirusowych
Monoklonalne przeciwciało przeciwko kinazie kazeinowej 2β jest specyficzne dla ludzkiej, bydlęcej, szczurzej, mysiej i chomiczej kinazy kazeinowej 2β (około 30 kDa). Epitop przeciwciała leży w obrębie aminokwasów 123-127 ludzkiej CK2β.
Immunogen
recombinant human casein kinase 2β (CK2β). The antibody epitope resides within amino acids 123-127.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało przeciwko kinazie kreatynowej 2β jest odpowiednie do stosowania w immunofluorescencji pośredniej (przy użyciu komórek A549). Produkt może być również stosowany do western blot (2-4 μg / ml przy użyciu całkowitego ekstraktu komórkowego komórek HepG2), mikromacierzy, dot blot i pośredniego testu ELISA.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza kazeinowa 2β koduje podjednostkę beta kinazy kazeinowej II, wszechobecnej kinazy białkowej, która reguluje szlaki metaboliczne, transdukcję sygnału, transkrypcję, translację i replikację. Enzym składa się z trzech podjednostek, alfa, alfa pr
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N A St-Denis et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 66(11-12), 1817-1829 (2009-04-24)
Protein kinase CK2 is a serine/threonine kinase with a multitude of protein substrates. The enzyme is ubiquitously expressed in mammalian cells, where it functions in a variety of cellular processes, including cell cycle progression, apoptosis, transcription, and viral infection. While
Wilhelm Ching et al.
Journal of virology, 86(5), 2400-2415 (2011-12-23)
The human adenovirus type 5 (HAdV5) early region 1B 55-kDa protein (E1B-55K) is a multifunctional phosphoprotein playing several critical roles during adenoviral productive infection, e.g., degradation of host cell proteins, viral late mRNA export, and inhibition of p53-mediated transcription. Many
Marc P Lussier et al.
The European journal of neuroscience, 39(7), 1148-1158 (2014-04-10)
Controlling the density of α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptors (AMPARs) at synapses is essential for regulating the strength of excitatory neurotransmission. In particular, the phosphorylation of AMPARs is important for defining both synaptic expression and intracellular routing of receptors. Phosphorylation is a
Inessa Ermakova et al.
Journal of molecular biology, 330(5), 925-934 (2003-07-16)
Protein kinase CK2 (formerly called: casein kinase 2) is a heterotetrameric enzyme composed of two separate catalytic chains (CK2alpha) and a stable dimer of two non-catalytic subunits (CK2beta). CK2alpha is a highly conserved member of the superfamily of eukaryotic protein